Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP4 / BMP-4 Protein
Código de producto. p-7152326
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15977279 10 μg 10 microgramos
15917289 50 μg 50 microgramos
15967279 100 μg 100 microgramos
15997279 200 μg 200 microgramos
15907289 500 μg 500 microgramos
15987279 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15977279
Marca: enQuireBio™ QP5724ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BMP4 / BMP-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193.2
ID de gen (Entrez) 652
Nombre BMP4 / BMP-4 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BMP4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia SPKHHSQRAR KKNKNCRRHS LYVDFSDVGW NDWIVAPPGY QAFYCHGDCP FPLADHLNST NHAIVQTLVN SVNSSIPKAC CVPTELSAIS MLYLDEYDKV VLKNYQEMVV EGCGCR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.