missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human BMP-7 Protein

Código de producto. 18311438
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18311438 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18106790 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
18654749 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 500 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18311438

Marca: R&D Systems™ 354BP010

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

The Recombinant Human BMP-7 Protein is derived from CHO. The Recombinant Human BMP-7 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 655
Peso molecular 15.7 kDa (monomer)
Nombre BMP-7
Cantidad 10 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human BMP-7 protein Ser293-His431
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 100-200μg/mL in sterile 4mM HCl containing at least 0.1% human or bovine serum albumin.
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.