Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Protein
Código de producto. 18176280
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
500 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Formulación unitSize
18176280 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18157150 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 50 microgramos
18196670 10 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
18340588 50 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 50 microgramos
18156870 1 mg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 1 miligramo
18793989 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora. 500 microgramos
18731388 500 μg Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 500 microgramos
7 options
Código de producto. 18176280
Marca: R&D Systems™ 314BP010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 0.70-7.00 ng/mL. Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Binnerts, M.E. et al. (2004) Biochem. Biophys. Res. Commun. 315(2):272. The ED50 for this effect is 3.00-30.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 652
Peso molecular M.W. (Observed): 19-24 kDa, reducing conditions 35-41 kDa, non-reducing conditions
Nombre BMP-4
Cantidad 10 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BMP-4 protein Ser293-Arg408
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied.
Forma estructural Disulfide-linked homodimer
Alias de gen BMP2B, BMP-2B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE with silver staining.