missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP-2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001191.1 |
| ID de gen (Entrez) | 650 |
| Nombre | BMP-2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | BMP2 |
| Actividad biológica | E. coli synthesized BMP-2Shows bioactivity at a concentration of 250 ng/mL in the Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^3 units/mg. The more potent HEK293 derived BMP2 has a specific activity of less than 40 ng/ml in ATDC-5 cell induced alk phos activity. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido