Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BMP-2 Protein
Código de producto. p-7152077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
15995979 2 μg 2 microgramos
15975979 10 μg 10 microgramos
15965979 100 μg 100 microgramos
15905989 500 μg 500 microgramos
15985979 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15995979
Marca: enQuireBio™ QP53632ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001191.1
ID de gen (Entrez) 650
Nombre BMP-2 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen BMP2
Actividad biológica E. coli synthesized BMP-2Shows bioactivity at a concentration of 250 ng/mL in the Alkaline phosphatase activity induced in ATDC-5 cells assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 4 x 10^3 units/mg. The more potent HEK293 derived BMP2 has a specific activity of less than 40 ng/ml in ATDC-5 cell induced alk phos activity.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MQAKHKQRKR LKSSCKRHPL YVDFSDVGWN DWIVAPPGYH AFYCHGECPF PLADHLNSTN HAIVQTLVNS VNSKIPKACC VPTELSAISM LYLDENEKVV LKNYQDMVVE GCGCR
Tampón Lyophilized from a sterile filtered (0.22 um) 2x PBS solution.
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.