Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-2/BMP-7 Heterodimer Protein
Código de producto. 18318947
Change view
Click to view available options
Formulación:
Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo al 30 % (v/v) y TFA al 0,1 % (v/v) con 50 μg de BSA/1 μg como proteína transportadora.
Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18318947 Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo al 30 % (v/v) y TFA al 0,1 % (v/v) con 50 μg de BSA/1 μg como proteína transportadora. 10 microgramos
18178160 Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA. 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18318947
Marca: R&D Systems™ 3229BM010
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Measured by its ability to induce alkaline phosphatase production by ATDC5 mouse chondrogenic cells. Nakamura, K. et al. (1999) Exp. Cell Res. 250:351. The ED50 for this effect is 15.0-120 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Se suministra como solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo al 30 % (v/v) y TFA al 0,1 % (v/v) con 50 μg de BSA/1 μg como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 650
Peso molecular 12.9 kDa (BMP-2), 15.8 kDa (BMP-7)
Nombre BMP-2/BMP-7 Heterodimer
Cantidad 10 μg
Fuente E. coli-derived human BMP-2/BMP-7 Heterodimer protein, (N-terminus) Human BMP-2 (Ala284-Arg396) Accession &Num; NP_001191 Human BMP-7 (Ser293-His431) Accession &Num; NP_001710 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -70 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Forma estructural Disulfide-linked heterodimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad >97%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.