Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Código de producto. 16073861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16073861 500 μg 500 microgramos
16043861 10 μg 10 microgramos
16083861 50 μg 50 microgramos
16033861 100 μg 100 microgramos
16063861 200 μg 200 microgramos
16053861 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16073861
Marca: enQuireBio™ QP8298ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLyS / TNFSF13B / BAFF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001139117.1
ID de gen (Entrez) 10673
Nombre BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen TNFSF13B
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia QVAALQGDLA SLRAELQGHH AEKLPAGAGA PKAGLEEAPA VTAGLKIFEP PAPGEGNSSQ NSRNKRAVQG PEETVTQDCL QLIADSETPT IQKGSYTFVP WLLSFKRGSA LEEKENKILV KETGYFFIYG QVLYTDKTYA MGHLIQRKKV HVFGDELSLV TLFRCIQNMP ETLPNNSCYS AGIAKLEEGD ELQLAIPREN AQISLDGDVT FFGALKLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.