missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BLOC1S5 Protein

Código de producto. p-7148988
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15906368 2 μg 2 microgramos
15996358 10 μg 10 microgramos
15986358 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15906368

Marca: enQuireBio™ QP111692ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the BLOC1S5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 63915
Nombre BLOC1S5 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BLOC1S5
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGGGTE TPVGCEAAPG GGSKKRDSLG TAGSAHLIIK DLGEIHSRLL DHRPVIQGET RYFVKEFEEK RGLREMRVLE NLKNMIHETN EHTLPKCRDT MRDSLSQVLQ RLQAANDSVC RLQQREQERK KIHSDHLVAS EKQHMLQWDN FMKEQPNKRA EVDEEHRKAM ERLKEQYAEM EKDLAKFSTF
Tampón BLOC1S5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 40% glycerol, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.