Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLOC1S5 Protein
Código de producto. 15906368
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15906368
Marca: enQuireBio™ QP111692ug
A cDNA sequence encoding the BLOC1S5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 63915
Nombre BLOC1S5 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BLOC1S5
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSGGGTE TPVGCEAAPG GGSKKRDSLG TAGSAHLIIK DLGEIHSRLL DHRPVIQGET RYFVKEFEEK RGLREMRVLE NLKNMIHETN EHTLPKCRDT MRDSLSQVLQ RLQAANDSVC RLQQREQERK KIHSDHLVAS EKQHMLQWDN FMKEQPNKRA EVDEEHRKAM ERLKEQYAEM EKDLAKFSTF
Tampón BLOC1S5 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.1M NaCl, 40% glycerol, 2mM DTT, 0.1mM PMSF and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.