Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLK Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | BLK Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLVSSKKPD KEKPIKEKDK GQWSPLKVSA QDKDAPPLPP LVVFNHLTPP PPDEHLDEDK HFVVALYDYT AMNDRDLQML KGEKLQVLKG TGDWWLARSL VTGREGYVPS NFVARVESLE MERWFFRSQG RKEAERQLLA PINKAGSFLI RESETNKGAFSLSVKDVTTQ GELIKHYKIR CLDEGGYYIS PRITFPSLQA LVQHYSKKGD GLCQRLTLPC VRPAPQNPWA QDEWEIPRQS LRLVRKLGSG QFGEVWMGYY KNNMKVAIKT LKEGTMSPEA FLGEANVMKA LQHERLVRLY AVVTKEPIYI VTEYMARGCL LDFLKTDEGS RLSLPRLIDM SAQIAEGMAY IERMNSIHRD LRAANILVSE ALCCKIADFG LARIIDSEYT AQEGAKFPIK WTAPEAIHFG VFTIKADVWS FGVLLMEVVT YGRVPYPGMS NPEVIRNLER GYRMPRPDTC PPELYRGVIA ECWRSRPEER PTFEFLQSVL EDFYTATERQ YELQP |
| Tampón | BLK protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 30% glycerol, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
| Mostrar más |