Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BLID Protein
Código de producto. 16011001
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16011001 100 μg 100 microgramos
16021001 10 μg 10 microgramos
16061001 50 μg 50 microgramos
16041001 200 μg 200 microgramos
16051001 500 μg 500 microgramos
16031001 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16011001
Marca: enQuireBio™ QP7821ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLID, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001001786.2
ID de gen (Entrez) 414899
Nombre BLID Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BLID
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MVTLLPIEGQ EIHFFEILES ECVLYTGWIE RASGSSIYPE AKARLPLEAL LGSNKEPMLP KETVLSLKRY NLGSSAMKRN VPGHVLQRPS YLTRIQVTLL CNSSAEAL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.