Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bile acid receptor Protein
Código de producto. 16011481
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16011481 100 μg 100 microgramos
16021481 10 μg 10 microgramos
16061481 50 μg 50 microgramos
16041481 200 μg 200 microgramos
16051481 500 μg 500 microgramos
16031481 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16011481 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7899ec100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bile acid receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193906.1
ID de gen (Entrez) 9971
Nombre Bile acid receptor Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NR1H4
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVMQFQGLEN PIQISPHCSC TPSGFFMEMM SMKPAKGVLT EQVAGPLGQN LEVEPYSQYS NVQFPQVQPQ ISSSSYYSNL GFYPQQPEEW YSPGIYELRR MPAETLYQGE TEVAEMPVTK KPRMGASAGR IKGDELCVVC GDRASGYHYN ALTCEGCKGF FRRSITKNAV YKCKNGGNCV MDMYMRRKCQ ECRLRKCKEM GMLAECMYTG LLTEIQCKSK RLRKNVKQHA DQTVNEDSEG RDLRQVTSTT KSCREKTELT PDQQTLLHFI MDSYNKQRMP QEITNKILKE EFSAEENFLI LTEMATNHVQ VLVEFTKKLP GFQTLDHEDQ IALLKGSAVE AMFLRSAEIF NKKLPSGHSD LLEERIRNSG ISDEYITPMF SFYKSIGELK MTQEEYALLT AIVILSPDRQ YIKDREAVEK LQEPLLDVLQ KLCKIHQPEN PQHFACLLGR LTELRTFNHH HAEMLMSWRV NDHKFT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.