Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bile acid receptor Protein
Código de producto. p-7154579
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16021481
Marca: enQuireBio™ QP7899ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bile acid receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001193906.1
ID de gen (Entrez) 9971
Nombre Bile acid receptor Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NR1H4
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MVMQFQGLEN PIQISPHCSC TPSGFFMEMM SMKPAKGVLT EQVAGPLGQN LEVEPYSQYS NVQFPQVQPQ ISSSSYYSNL GFYPQQPEEW YSPGIYELRR MPAETLYQGE TEVAEMPVTK KPRMGASAGR IKGDELCVVC GDRASGYHYN ALTCEGCKGF FRRSITKNAV YKCKNGGNCV MDMYMRRKCQ ECRLRKCKEM GMLAECMYTG LLTEIQCKSK RLRKNVKQHA DQTVNEDSEG RDLRQVTSTT KSCREKTELT PDQQTLLHFI MDSYNKQRMP QEITNKILKE EFSAEENFLI LTEMATNHVQ VLVEFTKKLP GFQTLDHEDQ IALLKGSAVE AMFLRSAEIF NKKLPSGHSD LLEERIRNSG ISDEYITPMF SFYKSIGELK MTQEEYALLT AIVILSPDRQ YIKDREAVEK LQEPLLDVLQ KLCKIHQPEN PQHFACLLGR LTELRTFNHH HAEMLMSWRV NDHKFT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.