Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_002497.2 |
| ID de gen (Entrez) | 4803 |
| Nombre | beta-NGF / Beta-NGF Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
| Símbolo de gen | NGF |
| Actividad biológica | Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |