Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human beta-NGF / Beta-NGF Protein
Código de producto. 15915959
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15915959 5 μg 5 microgramos
15995949 20 μg 20 microgramos
15975949 100 μg 100 microgramos
15905959 500 μg 500 microgramos
15985949 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15915959
Marca: enQuireBio™ QP53515ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_002497.2
ID de gen (Entrez) 4803
Nombre beta-NGF / Beta-NGF Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen NGF
Actividad biológica Shows bioactivity at a concentration of 5 ng/mL in the TF-1 cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 2 x 10^5 units/mg.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MSSSHPIFHR GEFSVCDSVS VWVGDKTTAT DIKGKEVMVL GEVNINNSVF KQYFFETKCR DPNPVDSGCR GIDSKHWNSY CTTTHTFVKA LTMDGKQAAW RFIRIDTACV CVLSRKAVRR A
Tampón Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.