Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BEN domain-containing protein 1
Código de producto. 16060371
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16060371 500 μg 500 microgramos
16030371 10 μg 10 microgramos
16070371 50 μg 50 microgramos
16020371 100 μg 100 microgramos
16050371 200 μg 200 microgramos
16040371 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16060371 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7716ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BEN domain-containing protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001073919.1
ID de gen (Entrez) 57673
Nombre BEN domain-containing protein 1
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BEND3
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia CLPQLNDFFS RFWAQREMED SQPSGQVASF FEAEQVDPGH FLDNKDQEEA LSLDRSSTIA SDHVVDTQDL TEFLDEASSP GEFAVFLLHR LFPELFDHRK LGEQYSCYGD GGKQELDPQR LQIIRNYTEI YFPD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.