missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human BECN1 Protein

Código de producto. 15996308
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15996308 2 μg 2 microgramos
15986308 10 μg 10 microgramos
15976308 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996308

Marca: enQuireBio™ QP111522ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the BECN1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 8678
Nombre BECN1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BECN1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEGSKTSNNS TMQVSFVCQR CSQPLKLDTS FKILDRVTIQ ELTAPLLTTA QAKPGETQEE ETNSGEEPFI ETPRQDGVSR RFIPPARMMS TESANSFTLI GEASDGGTME NLSRRLKVTG DLFDIMSGQT DVDHPLCEEC TDTLLDQLDT QLNVTENECQ NYKRCLEILE QMNEDDSEQL QMELKELALE EERLIQELED VEKNRKIVAE NLEKVQAEAE RLDQEEAQYQ REYSEFKRQQ LELDDELKSV ENQMRYAQTQ LDKLKKTNVF NATFHIWHSG QFGTINNFRL GRLPSVPVEW NEINAAWGQT VLLLHALANK MGLKFQRYRL VPYGNHSYLE SLTDKSKELP LYCSGGLRFF WDNKFDHAMV AFLDCVQQFK EEVEKGETRF CLPYRMDVEK GKIEDTGGSG GSYSIKTQFN SEEQWTKALK FMLTNLKWGL AWVSSQFYNK
Tampón BECN1 protein solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.5), 0.1M NaCl, 10% glycerol and 1mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.