Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDNF Protein
Código de producto. p-7152315
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15917219 10 μg 10 microgramos
15957219 50 μg 50 microgramos
15907219 100 μg 100 microgramos
15937219 200 μg 200 microgramos
15947219 500 μg 500 microgramos
15927219 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 15917219
Marca: enQuireBio™ QP5714ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BDNF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001137277.1
ID de gen (Entrez) 627
Nombre BDNF Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BDNF
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia HSDPARRGEL SVCDSISEWV TAADKKTAVD MSGGTVTVLE KVPVSKGQLK QYFYETKCNP MGYTKEGCRG IDKRHWNSQC RTTQSYVRAL TMDSKKRIGW RFIRIDTSCV CTLTIKRGR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.