missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human BCMA/TNFRSF17 Fc Alexa Fluor™ 647 Protein

Código de producto. 18776946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18776946 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18776946 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor AFR193020

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Recombinant Protein

Measured by flow cytometry for its ability to bind anti-Human BCMA/TNFRSF17 Monoclonal Antibody conjugated beads.The concentration of Recombinant human BCMA/TNFRSF17 Chimera Alexa Fluor™ 647 (Catalog# AFR193) that produces 50% of the binding response is 0.5-5.0 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso Q02223.2
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein.
ID de gen (Entrez) 608
Peso molecular M.W.-observed: 35-45 kDa, reducing conditions, M.W.-theroretical: 32 kDa (monomer)
Cantidad 20 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human BCMA/TNFRSF17 protein Human BCMA (Met1-Ala54) (N-terminus) Accession # Q02223.2 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Protect from light. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after opening. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after opening.
Concentración de endotoxinas <1.0 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Alias de gen B cell maturation antigen, B-cell maturation protein, BCMAtumor necrosis factor receptor superfamily member 17, BCMB-cell maturation factor, CD269, CD269 antigen, TNFRSF13A, TNFRSF17, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 17
Conjugado Alexa Fluor 647
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión BCMA/TNFRSF17
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.