Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
A cDNA sequence encoding the Bcl 2 (minus BH3 domain) was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
103.00€ - 5491.00€
Especificaciones
Nombre Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
Tipo de producto Recombinant Protein
Protein Tag His
Especie del huésped E. coli
reactividad cruzada Human
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15934038 Ver documentos enQuireBio™
QP10493-HIS-10UG
10 μg 160.00€
10 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15944038 Ver documentos enQuireBio™
QP10493-HIS-1MG
1 mg 5491.00€
1 miligramo Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
15954038 Ver documentos enQuireBio™
QP10493-HIS-2UG
2 μg 103.00€
2 microgramos Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
25-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Bcl 2 (minus BH3 domain) Protein
His
Human
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
Recombinant Protein
E. coli
MAHAGRTGYD NREIVMKYIH YKLSQRGYEW DAGDVGAAPP GAAPAPGIFS SQPGHTPHPA ASRDPVARTS PLQTPAAPGA AAGPALSPVP PVVHLTLRQA GDDFSRRYRR DFAEMSSQLH LTPFTARGRF ATVVEELFRD GVNWGRIVAF FEFGGVMCVE SVNREMSPLV DNIALWMTEY LNRHLHTWIQ DNGGWDAFVE LYGPSMRPLF DFSWLSLKTL LSLALVGACI TLGAYLGHK