Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 15 Protein
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001010922.1 |
| ID de gen (Entrez) | 440603 |
| Nombre | Bcl-2-like protein 15 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | BCL2L15 |
| Longitud de la proteína | Full Length of BC127719 |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |
Título del producto
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur