Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Bcl-2-like protein 15 Protein
Código de producto. p-7154373
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16010271 10 μg 10 microgramos
16050271 50 μg 50 microgramos
16000271 100 μg 100 microgramos
16030271 200 μg 200 microgramos
16040271 500 μg 500 microgramos
16020271 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16010271 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP7698ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Bcl-2-like protein 15, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001010922.1
ID de gen (Entrez) 440603
Nombre Bcl-2-like protein 15 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BCL2L15
Longitud de la proteína Full Length of BC127719
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MKSSQTFEEQ TECIVNTLLM DFLSPTLQVA SRNLCCVDEV DSGEPCSFDV AIIAGRLRML GDQFNGELEA SAKNVIAETI KGQTGAILQN TVESLSKTWC AQDSSLAYER AFLAVSVKLL EYMAHIAPEV VGQVAIPMTG MINGNQAIRE FIQGQGGWEN LES
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.