Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Código de producto. 16017441
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017441 500 μg 500 microgramos
16087431 10 μg 10 microgramos
16027441 50 μg 50 microgramos
16077431 100 μg 100 microgramos
16007441 200 μg 200 microgramos
16097431 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017441
Marca: enQuireBio™ QP9007ye500ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_000046.1
ID de gen (Entrez) 590
Nombre BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen BCHE
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDDIIIATKN GKVRGMNLTV FGGTVTAFLG IPYAQPPLGR LRFKKPQSLT KWSDIWNATK YANSCCQNID QSFPGFHGSE MWNPNTDLSE DCLYLNVWIP APKPKNATVL IWIYGGGFQT GTSSLHVYDG KFLARVERVI VVSMNYRVGA LGFLALPGNP EAPGNMGLFD QQLALQWVQK NIAAFGGNPK SVTLFGESAG AASVSLHLLS PGSHSLFTRA ILQSGSFNAP WAVTSLYEAR NRTLNLAKLT GCSRENETEI IKCLRNKDPQ EILLNEAFVV PYGTPLSVNF GPTVDGDFLT DMPDILLELG QFKKTQILVG VNKDEGTAFL VYGAPGFSKD NNSIITRKEF QEGLKIFFPG VSEFGKESIL FHYTDWVDDQ RPENYREALG DVVGDYNFIC PALEFTKKFS EWGNNAFFYY FEHRSSKLPW PEWMGVMHGY EIEFVFGLPL ERRDNYTKAE EILSRSIVKR WANFAKYGNP NETQNNSTSW PVFKSTEQKY LTLNTESTRI MTKLRAQQCR FWTSFFPKVL EMTGNIDEAE WEWKAGFHRW NNYMMDWKNQ FNDYTSKKES CVGL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.