Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAT1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | BCAT1 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMKDCSNG CSAECTGEGG SKEVVGTFKA KDLIVTPATI LKEKPDPNNL VFGTVFTDHM LTVEWSSEFG WEKPHIKPLQ NLSLHPGSSA LHYAVELFEG LKAFRGVDNK IRLFQPNLNM DRMYRSAVRA TLPVFDKEEL LECIQQLVKL DQEWVPYSTS ASLYIRPTFI GTEPSLGVKK PTKALLFVLL SPVGPYFSSG TFNPVSLWAN PKYVRAWKGG TGDCKMGGNY GSSLFAQCEA VDNGCQQVLW LYGEDHQITE VGTMNLFLYW INEDGEEELA TPPLDGIILP GVTRRCILDL AHQWGEFKVS ERYLTMDDLT TALEGNRVRE MFGSGTACVV CPVSDILYKG ETIHIPTMEN GPKLASRILS KLTDIQYGRE ESDWTIVLS |
| Tampón | The BCAT1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |