Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BCAR1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | BCAR1 Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRLQQGVS ATVAHLLDLA GSAGATGSWR SPSEPQEPLV QDLQAAVAAV QSAVHELLEF ARSAVGNAAH TSDRALHAKL SRQLQKMEDV HQTLVAHGQA LDAGRGGSGA TLEDLDRLVA CSRAVPEDAK QLASFLHGNA SLLFRRTKAT APGPEGGGTL HPNPTDKTSS IQSRPLPSPP KFTSQDSPDG QYENSEGGWM EDYDYVHLQG KEEFEKTQKE LLEKGSITRQ GKSQLELQQL KQFERLEQEV SRPIDHDLAN WTPAQPLAPG RTGGLGPSDR QLLLFYLEQC EANLTTLTNA VDAFFTAVAT NQPPKIFVAH SKFVILSAHK LVFIGDTLSR QAKAADVRSQ VTHYSNLLCD LLRGIVATTK AAALQYPSPS AAQDMVE |
| Tampón | The BCAR1 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M UREA and 10% glycerol. |
| Mostrar más |