Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BATF3 Protein
Código de producto. p-7148948
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15996238
Marca: enQuireBio™ QP111292ug
A cDNA sequence encoding the BATF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 55509
Nombre BATF3 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BATF3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSQGLPA AGSVLQRSVA APGNQPQPQP QQQSPEDDDR KVRRREKNRV AAQRSRKKQT QKADKLHEEY ESLEQENTML RREIGKLTEE LKHLTEALKE HEKMCPLLLC PMNFVPVPPR PDPVAGCLPR
Tampón BATF3 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl and 30% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.