Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein
Código de producto. 18398387
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Formulación unitSize
18398387 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora. 10 microgramos
18116240 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT. 10 microgramos
2 options
Código de producto. 18398387
Marca: R&D Systems™ 2149BF010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein is derived from NS0. The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS, EDTA y DTT con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 10673
Peso molecular 19.6 kDa
Nombre BAFF/BLyS/TNFSF13B
Cantidad 10 μg
Fuente Mouse myeloma cell line,NS0-derived human BAFF/BLyS/TNFSF13B protein, (N-terminus) MHHHHHHHHHH GGGSGGGSGGGS IEGR Human BAFF (Ala134-Leu285) Accession &Num; Q9Y275 (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.