Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B (CHO-expressed) Protein
Código de producto. 18397757
Change view
Click to view available options
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS.
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formulación unitSize
18397757 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora. 25 microgramos
18177510 Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS. 25 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18397757 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7537BF025
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B (CHO-expressed) Protein is derived from CHO. The Recombinant Human BAFF/BLyS/TNFSF13B (CHO-expressed) Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulación Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en PBS con BSA como proteína transportadora.
ID de gen (Entrez) 10673
Peso molecular 17.0 kDa (monomer)
Nombre BAFF/BLyS/TNFSF13B
Cantidad 25 μg
Fuente Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived human BAFF/BLyS/TNFSF13B protein Ala134-Leu285
Requisitos de almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Forma estructural High Molecular Weight Multimer
Conjugado Unconjugated
Recombinante Recombinant
Grado de pureza o calidad 95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.