Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BAD Protein
Código de producto. 15906228
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
2 microgramos
5 microgramos
15906228 2 μg 2 microgramos
15916228 5 μg 5 microgramos
15996218 10 μg 10 microgramos
3 options
Código de producto. 15906228
Marca: enQuireBio™ QP111232ug
A cDNA sequence encoding the BAD Protein was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 572
Nombre BAD Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen BAD
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MFQIPEFEPS EQEDSSSAER GLGPSPAGDG PSGSGKHHRQ APGLLWDASH QQEQPTSSSH HGGAGAVEIR SRHSSYPAGT EDDEGMGEEP SPFRGRSRSA PPNLWAAQRY GRELRRMSDE FVDSFKKGLP RPKSAGTATQ MRQSSSWTRV FQSWWDRNLG RGSSAPSQ
Tampón BAD protein in 50mM Tris-Acetate, pH 7.5, 1mM EDTA, 20% Glycerol.