missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Human B7-H2 Isoform 3 Fc Chimera Protein

Código de producto. 18728336
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18728336 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18728336

Marca: R&D Systems™ 10028B7100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human ICOS Fc Chimera is immobilized at 5 μg/mL, Recombinant Human B7-H2 Isoform 3 Fc Chimera binds with an ED50 of 10-50 μg/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso O75144-3
Para utilizar con (aplicación) Bioactivity
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
ID de gen (Entrez) 23308
Peso molecular M.W. (Observed): 57-66 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 40 kDa
Cantidad 100 μg
Fuente Mouse myeloma cell line, NS0-derived human B7-H2 protein Human B7-H2 Isoform 3 (Ala19-Thr139) (N-terminus) Accession # O75144-3 IEGRMD Human IgG1 (Pro100-Lys330) (C-terminus)
Requisitos de almacenamiento 12 months from date of receipt, <= -20 °C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, <= -20 °C under sterile conditions after reconstitution.
Estado normativo RUO
Concentración de endotoxinas <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Reactividad específica B7-H2/ICOSLG
Conjugado Unconjugated
Especie Human
Recombinante Recombinant
Reconstitución Reconstitute at 500 μg/mL in PBS.
Tampón Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Grado de pureza o calidad >95%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Expresión B7-H2/ICOSLG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.