Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human B3GNT2 Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 μg
50 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 microgramo
5 microgramos
50 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | B3GNT2 Protein |
| Cantidad | 1 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | Baculovirus |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | ADPKSSSQEK NGKGEVIIPK EKFWKISTPP EAYWNREQEK LNRQYNPILS MLTNQTGEAG RLSNISHLNY CEPDLRVTSV VTGFNNLPDR FKDFLLYLRC RNYSLLIDQP DKCAKKPFLL LAIKSLTPHF ARRQAIRESW GQESNAGNQT VVRVFLLGQT PPEDNHPDLS DMLKFESEKH QDILMWNYRD TFFNLSLKEV LFLRWVSTSC PDTEFVFKGD DDVFVNTHHI LNYLNSLSKT KAKDLFIGDV IHNAGPHRDK KLKYYIPEVV YSGLYPPYAG GGGFLYSGHL ALRLYHITDQ VHLYPIDDVY TGMCLQKLGL VPEKHKGFRT FDIEEKNKNN ICSYVDLMLV HSRKPQEMID IWSQLQSAHL KCHHHHHH |
| Tampón | B3GNT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
| Mostrar más |