Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATPIF1 Protein
Código de producto. 15986168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15986168 1 mg 1 miligramo
15906178 5 μg 5 microgramos
15996168 20 μg 20 microgramos
3 options
Código de producto. 15986168
Marca: enQuireBio™ QP111091mg
A cDNA sequence encoding the ATPIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre ATPIF1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGSDQS ENVDRGAGSI REAGGAFGKR EQAEEERYFR AQSREQLAAL KKHHEEEIVH HKKEIERLQK EIERHKQKIK MLKHDD
Tampón ATPIF1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.
Grado de pureza o calidad Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.