Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP6V1F Protein
Código de producto. 16017621
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16017621 10 μg 10 microgramos
16057621 50 μg 50 microgramos
16007621 100 μg 100 microgramos
16037621 200 μg 200 microgramos
16047621 500 μg 500 microgramos
16027621 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16017621
Marca: enQuireBio™ QP90910ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP6V1F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001185838.1
ID de gen (Entrez) 9296
Nombre ATP6V1F Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ATP6V1F
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia MAGRGKLIAV IGDEDTVTGF LLGGIGELNK NRHPNFLVVE KDTTINEIED TFRQFLNRDD IGIILINQYI AEMVRHALDA HQQSIPAVLE IPSKEHPYDA AKDSILRRAR GMFTAEDLR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.