Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP5D Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_001001975.1 |
| ID de gen (Entrez) | 513 |
| Nombre | ATP5D Protein |
| Cantidad | 100 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | ATP5D |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Mostrar más |