Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP1B2 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ATP1B2 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSDHTPKYQ DRLATPGLMI RPKTENLDVI VNVSDTESWD QHVQKLNKFL EPYNDSIQAQ KNDVCRPGRY YEQPDNGVLN YPKRACQFNR TQLGNCSGIG DSTHYGYSTG QPCVFIKMNR VINFYAGANQ SMNVTCAGKR DEDAENLGNF VMFPANGNID LMYFPYYGKK FHVNYTQPLV AVKFLNVTPN VEVNVECRIN AANIATDDER DKFAGRVAFK LRINKT |
| Tampón | The ATP1B2 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
| Mostrar más |