missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ATP1B1 Protein

Código de producto. 15996148
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
20 μg
2 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996148

Marca: enQuireBio™ QP11104HIS2ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ATP1B1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre ATP1B1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFKPTYQ DRVAPPGLTQ IPQIQKTEIS FRPNDPKSYE AYVLNIVRFL EKYKDSAQRD DMIFEDCGDV PSEPKERGDF NHERGERKVC RFKLEWLGNC SGLNDETYGY KEGKPCIIIK LNRVLGFKPK PPKNESLETY PVMKYNPNVL PVQCTGKRDE DKDKVGNVEY FGLGNSPGFP LQYYPYYGKL LQPKYLQPLL AVQFTNLTMD TEIRIECKAY GENIGYSEKD RFQGRFDVKI EVKS
Tampón The ATP1B1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado