Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATG5 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ATG5 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTDDKDVLRD VWFGRIPTCF TLYQDEITER EAEPYYLLLPRVSYLTLVTD KVKKHFQKVM RQEDISEIWF EYEGTPLKWH YPIGLLFDLL ASSSALPWNITVHFKSFPEK DLLHCPSKDA IEAHFMSCMK EADALKHKSQ VINEMQKKDH KQLWMGLQND RFDQFWAINR KLMEYPAEEN GFRYIPFRIY QTTTERPFIQ KLFRPVAADG QLHTLGDLLKEVCPSAIDPE DGEKKNQVMI HGIEPMLETP LQWLSEHLSY PDNFLHISII PQPTD |
| Tampón | ATG5 at a concentration of 0.25 mg/ml containing 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 1mM DTT , 0.2M NaCl and 40% glycerol. |
| Mostrar más |