Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF4 Protein
Código de producto. 15936138
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15936138
Marca: enQuireBio™ QP110991mg
A cDNA sequence encoding the ATF4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 468
Nombre ATF4 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ATF4
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MHHHHHHMAD QLTEEQIAEF KEAFSLFDKD GDGTITTKEL GTVMRSLGQN PTEAELQDMI NEVDADGNGT IDFPEFLTMM ARKMKDTDSE EEIREAFRVF DKDGNGYISA AELRHVMTNL GEKLTDEEVD EMIREADIDG DGQVNYEEFV QMMTAKGSHM TEMSFLSSEV LVGDLMSPFD QSGLGAEESL GLLDDYLEVA KHFKPHGFSS DKAKAGSSEW LAVDGLVSPS NNSKEDAFSG TDWMLEKMDL KEFDLDALLG IDDLETMPDD LLTTLDDTCD LFAPLVQETN KQPPQTVNPI GHLPESLTKP DQVAPFTFLQ PLPLSPGVLS STPDHSFSLE LGSEVDITEG DRKPDYTAYV AMIPQCIKEE DTPSDNDSGI CMSPESYLGS PQHSPSTRGS PNRSLPSPGV LCGSARPKPY DPPGEKMVAA KVKGEKLDKK LKKMEQNKTA ATRYRQKKRA EQEALTGECK ELEKKNEALK ERADSLAKEI QYLKDLIEEV RKARGKKRVP
Tampón ATF4 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT and 10% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.