Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF3 Protein
Código de producto. p-7148915
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
15916138 5 μg 5 microgramos
15906138 20 μg 20 microgramos
15996128 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15916138
Marca: enQuireBio™ QP110985ug
A cDNA sequence encoding the ATF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 467
Nombre ATF3 Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen ATF3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia MMLQHPGQVS ASEVSASAIV PCLSPPGSLV FEDFANLTPF VKEELRFAIQ NKHLCHRMSS ALESVTVSDR PLGVSITKAE VAPEEDERKK RRRERNKIAA AKCRNKKKEK TECLQKESEK LESVNAELKA QIEELKNEKQ HLIYMLNLHR PTCIVRAQNG RTPEDERNLF IQQIKEGTLQ S
Tampón ATF3 protein (1 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCl, pH 8.0, 2M Urea and 20% Glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.