Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATF2 Protein
Código de producto. 15927019
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
15927019 100 μg 100 microgramos
15937019 10 μg 10 microgramos
15977019 50 μg 50 microgramos
15957019 200 μg 200 microgramos
15967019 500 μg 500 microgramos
15947019 1 mg 1 miligramo
6 options
Product Code. 15927019
Brand: enQuireBio™ QP5688ec100ug
This item is not returnable. View return policy
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATF2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifications
Número de acceso NP_001243019.1
ID de gen (Entrez) 1386
Nombre ATF2 Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ATF2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MKFKLHVNSA RQYKDLWNMS DDKPFLCTAP GCGQRFTNED HLAVHKHKHE MTLKFGPARN DSVIVADQTP TPTRFLKNCE EVGLFNELAS PFENEFKKAS EDDIKKMPLD LSPLATPIIR SKIEEPSVVE TTHQDSPLPH PESTTSDEKE VPLAQTAQPT SAIVRPASLQ VPNVLLTSSD SSVIIQQAVP SPTSSTVITQ APSSNRPIVP VPGPFPLLLH LPNGQTMPVA IPASITSSNV HVPAAVPLVR PVTMVPSVPG IPGPSSPQPV QSEAKMRLKA ALTQQHPPVT NGDTVKGHGS GLVRTQSEES RPQSLQQPAT STTETPASPA HTTPQTQSTS GRRRRAANED PDEKRRKFLE RNRAAASRCR QKRKVWVQSL EKKAEDLSSL NGQLQSEVTL LRNEVAQLKQ LLLAHKDCPV TAMQKKSGYH TADKDDSSED ISVPSSPHTE AIQHSSVSTS NGVSSTSKAE AVATSVLTQM ADQSTEPALS QIVMAPSSQS QPSGS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.