Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASS1 Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ASS1 Protein |
| Cantidad | 2 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSKGSVVLA YSGGLDTSCI LVWLKEQGYD VIAYLANIGQ KEDFEEARKK ALKLGAKKVF IEDVSREFVE EFIWPAIQSS ALYEDRYLLG TSLARPCIAR KQVEIAQREG AKYVSHGATG KGNDQVRFEL SCYSLAPQIK VIAPWRMPEF YNRFKGRNDL MEYAKQHGIP IPVTPKNPWS MDENLMHISY EAGILENPKN QAPPGLYTKT QDPAKAPNTP DILEIEFKKG VPVKVTNVKD GTTHQTSLEL FMYLNEVAGK HGVGRIDIVE NRFIGMKSRG IYETPAGTIL YHAHLDIEAF TMDREVRKIK QGLGLKFAEL VYTGFWHSPE CEFVRHCIAK SQERVEGKVQ VSVLKGQVYI LGRESPLSLY NEELVSMNVQ GDYEPTDATG FININSLRLK EYHRLQSKVT AK |
| Tampón | ASS1 Human 0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol. |
| Mostrar más |