Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASS1 Protein
Código de producto. 15996118
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
2 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
2 microgramos
Código de producto. 15996118
Marca: enQuireBio™ QP110942ug
A cDNA sequence encoding the ASS1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Especificaciones
Nombre ASS1 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MSSKGSVVLA YSGGLDTSCI LVWLKEQGYD VIAYLANIGQ KEDFEEARKK ALKLGAKKVF IEDVSREFVE EFIWPAIQSS ALYEDRYLLG TSLARPCIAR KQVEIAQREG AKYVSHGATG KGNDQVRFEL SCYSLAPQIK VIAPWRMPEF YNRFKGRNDL MEYAKQHGIP IPVTPKNPWS MDENLMHISY EAGILENPKN QAPPGLYTKT QDPAKAPNTP DILEIEFKKG VPVKVTNVKD GTTHQTSLEL FMYLNEVAGK HGVGRIDIVE NRFIGMKSRG IYETPAGTIL YHAHLDIEAF TMDREVRKIK QGLGLKFAEL VYTGFWHSPE CEFVRHCIAK SQERVEGKVQ VSVLKGQVYI LGRESPLSLY NEELVSMNVQ GDYEPTDATG FININSLRLK EYHRLQSKVT AK
Tampón ASS1 Human 0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl, 1mM DTT and 20% glycerol.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.