Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASH2L Protein
Código de producto. p-7154856
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16023131
Marca: enQuireBio™ QP8184ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASH2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001098684.1
ID de gen (Entrez) 9070
Nombre ASH2L Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ASH2L
Longitud de la proteína Full Length of Isoform 3
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MDTQAGSVDE ENGRQLGEVE LQCGICTKWF TADTFGIDTS SCLPFMTNYS FHCNVCHHSG NTYFLRKQAN LKEMCLSALA NLTWQSRTQD EHPKTMFSKD KDIIPFIDKY WECMTTRQRP GKMTWPNNIV KTMSKERDVF LVKEHPDPGS KDPEEDYPKF GLLDQDLSNI GPAYDNQKQS SAVSTSGNLN GGIAAGSSGK GRGAKRKQQD GGTTGTTKKA RSDPLFSAQR LPPHGYPLEH PFNKDGYRYI LAEPDPHAPD PEKLELDCWA GKPIPGDLYR ACLYERVLLA LHDRAPQLKI SDDRLTVVGE KGYSMVRASH GVRKGAWYFE ITVDEMPPDT AARLGWSQPL GNLQAPLGYD KFSYSWRSKK GTKFHQSIGK HYSSGYGQGD VLGFYINLPE DTETAKSLPD TYKDKALIKF KSYLYFEEKD FVDKAEKSLK QTPHSEIIFY KNGVNQGVAY KDIFEGVYFP AISLYKSCTV SINFGPCFKY PPKDLTYRPM SDMGWGAVVE HTLADVLYHV ETEVDGRRSP PWEP
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.