Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ASGPR1 / ASGR1 Protein
Código de producto. 16007081
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
16007081 200 μg 200 microgramos
16087071 10 μg 10 microgramos
16027081 50 μg 50 microgramos
16077071 100 μg 100 microgramos
16017081 500 μg 500 microgramos
16097071 1 mg 1 miligramo
6 options
Código de producto. 16007081
Marca: enQuireBio™ QP8899ec200ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASGPR1 / ASGR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001184145.1
ID de gen (Entrez) 432
Nombre ASGPR1 / ASGR1 Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ASGR1
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia EELRGLRETF SNFTASTEAQ VKGLSTQGGN VGRKMKSLES QLEKQQKDLS EDHSSLLLHV KQFVSDLRSL SCQMAALQGN GSERTCCPVN WVEHERSCYW FSRSGKAWAD ADNYCRLEDA HLVVVTSWEE QKFVQHHIGP VNTWMGLHDQ NGPWKWVDGT DYETGFKNWR PEQPDDWYGH GLGGGEDCAH FTDDGRWNDD VCQRPYRWVC ETELDKASQE PPLL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.