Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Código de producto. 15975919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15975919 5 μg 5 microgramos
15955919 20 μg 20 microgramos
15935919 100 μg 100 microgramos
15965919 500 μg 500 microgramos
15945919 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15975919 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP53305ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001129687.1
ID de gen (Entrez) 9048
Nombre Artemin / ARTN Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Artn
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
Tampón 10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.