Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Artemin / ARTN Protein
Código de producto. 15955919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
1 mg
20 μg
500 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
20 microgramos
5 microgramos
500 microgramos
15955919 20 μg 20 microgramos
15975919 5 μg 5 microgramos
15935919 100 μg 100 microgramos
15965919 500 μg 500 microgramos
15945919 1 mg 1 miligramo
5 options
Código de producto. 15955919
Marca: enQuireBio™ QP533020ug
Recombinant Protein
Especificaciones
Número de acceso NP_001129687.1
ID de gen (Entrez) 9048
Nombre Artemin / ARTN Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Símbolo de gen Artn
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia AGGPGSRARA AGARGCRLRS QLVPVRALGL GHRSDELVRF RFCSGSCRRA RSPHDLSLAS LLGAGALRPP PGSRPVSQPC CRPTRYEAVS FMDVNSTWRT VDRLSATACG CLG
Tampón 10 mM sodium citrate, 25 mM sodium chloride, pH 4.5
Grado de pureza o calidad Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.