Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARNT Protein
Código de producto. 16017431
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16017431
Marca: enQuireBio™ QP8996ye100ug
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ARNT, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001184254.1
ID de gen (Entrez) 405
Nombre ARNT Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ARNT
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MAATTANPEM TSDVPSLGPA IASGNSGPGI QGGGAIVQRA IKRRPGLDFD DDGEGNSKFL RCDDDQMSND KERFARSDDE QSSADKERLA RENHSEIERR RRNKMTAYIT ELSDMVPTCS ALARKPDKLT ILRMAVSHMK SLRGTGNTST DGSYKPSFLT DQELKHLILE AADGFLFIVS CETGRVVYVS DSVTPVLNQP QSEWFGSTLY DQVHPDDVDK LREQLSTSEN ALTGRILDLK TGTVKKEGQQ SSMRMCMGSR RSFICRMRCG SSSVDPVSVN RLSFVRNRCR NGLGSVKDGE PHFVVVHCTG YIKAWPPAGV SLPDDDPEAG QGSKFCLVAI GRLQVTSSPN CTDMSNVCQP TEFISRHNIE GIFTFVDHRC VATVGYQPQE LLGKNIVEFC HPEDQQLLRD SFQQVVKLKG QVLSVMFRFR SKNQEWLWMR TSSFTFQNPY SDEIEYIICT NTNVKNSSQE PRPT
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.