missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARL5B Protein

Código de producto. p-7148891
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996058

Marca: enQuireBio™ QP110745ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ARL5B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre ARL5B Protein
Cantidad 5 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGLIFAKLWS LFCNQEHKVI IVGLDNAGKT TILYQFLMNE VVHTSPTIGS NVEEIVVKNT HFLMWDIGGQ ESLRSSWNTY YSNTEFIILV VDSIDRERLA ITKEELYRML AHEDLRKAAV LIFANKQDMK GCMTAAEISK YLTLSSIKDH PWHIQSCCAL TGEGLCQGLE WMTSRIGVR
Tampón ARL5B protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 30% glycerol, 0.1M NaCl and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado