missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human ARL11 Protein

Código de producto. 15996038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
20 μg
5 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
20 microgramos
5 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15996038 1 mg 1 miligramo
15916048 5 μg 5 microgramos
15906048 20 μg 20 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996038

Marca: enQuireBio™ QP110681mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the ARL11 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

Nombre ARL11 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVNSRGHK AEAQVVMMGL DSAGKTTLLY KLKGHQLVET LPTVGFNVEP LKAPGHVSLT LWDVGGQAPL RASWKDYLEG TDILVYVLDS TDEARLPESA AELTEVLNDP NMAGVPFLVL ANKQEAPDAL PLLKIRNRLS LERFQDHCWE LRGCSALTGE GLPEALQSLW SLLKSRSCMC LQARAHGAER GDSKRS
Tampón ARL11 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT,30% glycerol, 100mM NaCl and 1mM EDTA.
Grado de pureza o calidad Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.