Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL11 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre | ARL11 Protein |
| Cantidad | 5 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Human |
| Especie | E. coli |
| Etiqueta de proteína | His |
| Secuencia | MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSVNSRGHK AEAQVVMMGL DSAGKTTLLY KLKGHQLVET LPTVGFNVEP LKAPGHVSLT LWDVGGQAPL RASWKDYLEG TDILVYVLDS TDEARLPESA AELTEVLNDP NMAGVPFLVL ANKQEAPDAL PLLKIRNRLS LERFQDHCWE LRGCSALTGE GLPEALQSLW SLLKSRSCMC LQARAHGAER GDSKRS |
| Tampón | ARL11 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 5mM DTT,30% glycerol, 100mM NaCl and 1mM EDTA. |
| Mostrar más |